myo-Inositol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 273 DKK
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
myo-Inositol
myo-Inositol
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekylvægt: 180.16 g/mol
Kogepunkt: 291
Smeltepunkt: 222…227 °C
Massefylde: 0.63 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077932
CAS-nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001