3-Indoxyl phosphate disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Indolyl phosphate disodium salt
BIB6081-1G BIB6081-500MG BIB6081-5G
APOSBIB6081-1GEA 2350 DKK
APOSBIB6081-1G APOSBIB6081-500MG APOSBIB6081-5G
3-Indoxyl phosphate disodium salt
3-Indoxyl phosphate disodium salt
Formel: C₈H₆NNa₂O₄P
Molekylvægt: 257.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00040646
CAS-nummer: 3318-43-2