5-Hydroxy-2-methylindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-1H-indol-5-ol
BIB6067-1G BIB6067-5G
APOSBIB6067-1GEA 164 DKK
APOSBIB6067-1G APOSBIB6067-5G
5-Hydroxy-2-methylindole
5-Hydroxy-2-methylindole
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.177 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00022714
CAS-nummer: 13314-85-7