L-Histidinol dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6064-10G BIB6064-5G
APOSBIB6064-10GEA 2400 DKK
APOSBIB6064-10G APOSBIB6064-5G
L-Histidinol dihydrochloride
L-Histidinol dihydrochloride
Formel: C₆H₁₃Cl₂N₃O
Smeltepunkt: 198…201 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078058
CAS-nummer: 1596-64-1
EINECS: 216-482-2