Sodium glycocholate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIB6061-10G BIB6061-5G
APOSBIB6061-10GEA 817 DKK
APOSBIB6061-10G APOSBIB6061-5G
Sodium glycocholate
Sodium glycocholate
Bile salt.
Formel: C₂₆H₄₂NNaO₆
Smeltepunkt: 210…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036741
CAS-nummer: 863-57-0