DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6059-10G BIB6059-1G BIB6059-5G
APOSBIB6059-10GEA 7590 DKK
APOSBIB6059-10G APOSBIB6059-1G APOSBIB6059-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formel: C₆H₁₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070528
CAS-nummer: 23147-59-3