L-Dehydroascorbic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6039-1G BIB6039-5G BIB6039-10G
APOSBIB6039-1GEA 654 DKK
APOSBIB6039-1G APOSBIB6039-5G APOSBIB6039-10G
L-Dehydroascorbic acid
L-Dehydroascorbic acid
Formel: C₆H₆O₆
Smeltepunkt: 228 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00066467
CAS-nummer: 490-83-5
EINECS: 207-720-6