4-Chloroindole-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6028-250MG BIB6028-500MG
APOSBIB6028-250MGEA 305 DKK
APOSBIB6028-250MG APOSBIB6028-500MG
4-Chloroindole-3-acetic acid
4-Chloroindole-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
Smeltepunkt: 179…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216155
CAS-nummer: 2519-61-1