Chlorogenic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6027-25G BIB6027-1G BIB6027-5G
APOSBIB6027-25GEA 1160 DKK
APOSBIB6027-25G APOSBIB6027-1G APOSBIB6027-5G
Chlorogenic acid
Chlorogenic acid
Formel: C₁₆H₁₈O₉
Smeltepunkt: 210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003862
CAS-nummer: 327-97-9