Chenodeoxygaldesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
BIB6026-100G BIB6026-50G BIB6026-25G
APOSBIB6026-100GEA 1530 DKK
APOSBIB6026-100G APOSBIB6026-50G APOSBIB6026-25G
Chenodeoxygaldesyre
Chenodeoxygaldesyre
Bile acid.
Formel: C₂₄H₄₀O₄
Smeltepunkt: 162…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064142
CAS-nummer: 474-25-9
EINECS: 207-481-8