D-(+)-Cellobiose
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
BIB6025-100G
BIB6025-25G
APOSBIB6025-100GEA
850
DKK
APOSBIB6025-100G
APOSBIB6025-25G
D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Smeltepunkt: 239…240 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-nummer: 528-50-7 |