3-Carbethoxy-2-piperidone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6023-100G BIB6023-250G BIB6023-25G
APOSBIB6023-100GEA 3000 DKK
APOSBIB6023-100G APOSBIB6023-250G APOSBIB6023-25G
3-Carbethoxy-2-piperidone
3-Carbethoxy-2-piperidone
Formel: C8H13NO3
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006038
CAS-nummer: 3731-16-6