Kaffesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6021-25G BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA 382 DKK
APOSBIB6021-25G APOSBIB6021-100G
Kaffesyre
Kaffesyre
Formel: C₉H₈O₄
Smeltepunkt: 211…213 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004392
CAS-nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2