Bromthymol blå natriumsalt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
BIB6017-25G BIB6017-50G
APOSBIB6017-25GEA 654 DKK
APOSBIB6017-25G APOSBIB6017-50G
Bromthymol blå natriumsalt
Bromthymol blå natriumsalt
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Molekylvægt: 646.37 g/mol
Smeltepunkt: 200…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077263
CAS-nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7