5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 1480 DKK
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Formel: C₈H₄BrClKNO₄S
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00056929
CAS-nummer: 6578-07-0