Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB3003-25G BIB3003-100G BIB3003-500G
APOSBIB3003-25GEA 284 DKK
APOSBIB3003-25G APOSBIB3003-100G APOSBIB3003-500G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate ≥98%
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
Smeltepunkt: 176 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00150754
CAS-nummer: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1