MES sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: MES-Na
BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 230 DKK
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sodium salt
MES sodium salt
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molekylvægt: 217.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065473
CAS-nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2