MOPS ≥99.5%, Ultrapure
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIB2003-1KG BIB2003-250G BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA 1640 DKK
APOSBIB2003-1KG APOSBIB2003-250G APOSBIB2003-500G
MOPS ≥99.5%, Ultrapure
MOPS
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
  • Heavy metals:<5 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molekylvægt: 209.27 g/mol
Smeltepunkt: >277 °C
Flammepunkt: 116 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288