MES ≥99.5%, Ultrapure
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 763 DKK
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
MES ≥99.5%, Ultrapure
MES
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molekylvægt: 195.24 g/mol
Smeltepunkt: 277…280 °C (dec.)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-nummer: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,05929