Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB1479-1G BIB1479-5G BIB1479-10G
APOSBIB1479-1GEA 545 DKK
APOSBIB1479-1G APOSBIB1479-5G APOSBIB1479-10G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formel: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005845
CAS-nummer: 60-92-4