Sodium-2-bromoethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIB1184-100G
BIB1184-1KG
BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA
327
DKK
APOSBIB1184-100G
APOSBIB1184-1KG
APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formel:
C₂H₅BrO₃S Smeltepunkt: 283 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007530 CAS-nummer: 4263-52-9 |