5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB1175-1G BIB1175-500MG BIB1175-5G
APOSBIB1175-1GEA 818 DKK
APOSBIB1175-1G APOSBIB1175-500MG APOSBIB1175-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Formel: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00040631
CAS-nummer: 4264-82-8