Bicin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 164 DKK
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
Bicin ≥99%
Bicin
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molekylvægt: 163.17 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004295
CAS-nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1