D(+)-Biotin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIB0603-1G
BIB0603-5G
BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA
218
DKK
APOSBIB0603-1G
APOSBIB0603-5G
APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Smeltepunkt: 231…233 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00005541 CAS-nummer: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 |