Bialaphos sodium
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 3170 DKK
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.
Formel: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD01674432
CAS-nummer: 71048-99-2