Bacitracin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB0106-25G BIB0106-5G
APOSBIB0106-25GEA 850 DKK
APOSBIB0106-25G APOSBIB0106-5G
Bacitracin
Bacitracin
Bacitracin is active against gram-positive bacteria.
  • Approx. 75,000 units/g
Formel: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Molekylvægt: 1421.60 g/mol
Smeltepunkt: 221…225 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00062640
CAS-nummer: 1405-87-4