Alizaringul GG
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Salicyl Yellow, Sodium 2-hydroxy-5-((3-nitrophenyl)diazenyl)benzoate, Metachrome Yellow Mordant Yellow 1, Alizarin Yellow 2G, 5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Metachrome Yellow, Alizarin yellow GG
BIA9252-10G BIA9252-25G BIA9252-5G
APOSBIA9252-10GEA 273 DKK
APOSBIA9252-10G APOSBIA9252-25G APOSBIA9252-5G
Alizaringul GG
Alizaringul GG
C.I. 14025
Formel: C₁₃H₈N₃NaO₅
Molekylvægt: 309.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044746
CAS-nummer: 584-42-9