Zebularine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA8416-100MG BIA8416-50MG
APOSBIA8416-100MGEA 1210 DKK
APOSBIA8416-100MG APOSBIA8416-50MG
Zebularine
Zebularine
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973699
CAS-nummer: 3690-10-6