4-Aminophenylphosphate sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-APP
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 545 DKK
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formel: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Molekylvægt: 283.2 g/mol
Smeltepunkt: 176 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 108084-47-5