7-Aminocephalosporanic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 600 DKK
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005177
CAS-nummer: 957-68-6