Agmatine sulphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-4-guanidobutane Sulphate, 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulphate
BIA4003-5G BIA4003-25G
APOSBIA4003-5GEA 164 DKK
APOSBIA4003-5G APOSBIA4003-25G
Agmatine sulphate
Agmatine sulphate
Formel: C₅H₁₄N₄
Molekylvægt: 228.27 g/mol
Smeltepunkt: 231…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013109
CAS-nummer: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3