Adonitol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIA3219-250G BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA 1370 DKK
APOSBIA3219-250G APOSBIA3219-50G
Adonitol
Adonitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064291
CAS-nummer: 488-81-3