7-Amino-4-methylcoumarin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 436 DKK
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 223…226 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006868
CAS-nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8