Adenin ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 327 DKK
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenin ≥99%
Adenin
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formel: C₅H₅N₅
Molekylvægt: 135.13 g/mol
Smeltepunkt: 360…365 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00152