N-Acetyl-L-leucine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Ac-Leu-OH, Ac-Leu-OH
BIA1765-100G BIA1765-250G BIA1765-25G
APOSBIA1765-100GEA 567 DKK
APOSBIA1765-100G APOSBIA1765-250G APOSBIA1765-25G
N-Acetyl-L-leucine
N-Acetyl-L-leucine
Formel: C₈H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 187…190 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00065131
CAS-nummer: 1188-21-2
EINECS: 214-706-3