N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA1745-100G BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA 208 DKK
APOSBIA1745-100G APOSBIA1745-500G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Formel: C₄H₇NO₃
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004275
CAS-nummer: 543-24-8
EINECS: 208-839-6