ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA1493-10G BIA1493-1G BIA1493-5G
APOSBIA1493-10GEA 3270 DKK
APOSBIA1493-10G APOSBIA1493-1G APOSBIA1493-5G
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS (Diammonium 2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulphonate])
ABTS is a peroxidase substrate used in ELISA procedures.
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010404
CAS-nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6