Alcian blue 8GX
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 898 DKK
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Alcian blue 8GX
Alcian blue
C.I. 74240
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Smeltepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-nummer: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8