1-Aminocyclopropancarboxylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 3770 DKK
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropancarboxylsyre 97%
1-Aminocyclopropancarboxylsyre
Formel: C₄H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009944
CAS-nummer: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8