Natriumchlorid Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 327 DKK
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
Natriumchlorid Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Sodium chloride
Formel: NaCl
Kogepunkt: 1461 °C
Smeltepunkt: 801 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3