(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA1350-100G BIA1350-25G
APOSBIA1350-100GEA 186 DKK
APOSBIA1350-100G APOSBIA1350-25G
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₅
Smeltepunkt: 175 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00042821
CAS-nummer: 4271-30-1
EINECS: 224-261-7