N-Acetyl-D-alanine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
BIA1217-1G BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA 164 DKK
APOSBIA1217-1G APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Formel: C₅H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00063133
CAS-nummer: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8