Paracetamol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
BIA1214-1KG BIA1214-250G BIA1214-500G
APOSBIA1214-1KGEA 1200 DKK
APOSBIA1214-1KG APOSBIA1214-250G APOSBIA1214-500G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Smeltepunkt: 168…172 °C
Massefylde: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002328
CAS-nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5