5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 164 DKK
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsyrechlorid
Fluorometric detection at picomole levels.
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Smeltepunkt: 69…75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II