N-Succinimidyl Acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
BIA1015-10G BIA1015-25G BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA 545 DKK
APOSBIA1015-10G APOSBIA1015-25G APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Formel: C₆H₇NO₄
Molekylvægt: 157.13 g/mol
Smeltepunkt: 134 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00037916
CAS-nummer: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9