DL-Alanin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
BIA0868-100G BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA 164 DKK
APOSBIA0868-100G APOSBIA0868-500G
DL-Alanin
DL-Alanin
Pyrogen free.
Formel: C₃H₇NO₂
Smeltepunkt: 289 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064408
CAS-nummer: 302-72-7
EINECS: 206-126-4