L-Arginin hydrochlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 164 DKK
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginin hydrochlorid
L-Arginin hydrochlorid
USP, pyrogen free
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Smeltepunkt: 226…230 °C
Massefylde: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064550
CAS-nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1