D(+)-Prolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
BIA0718-100G BIA0718-25G
APOSBIA0718-100GEA 382 DKK
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G
D(+)-Prolin
D(+)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Molekylvægt: 115.13 g/mol
Smeltepunkt: 223 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064317
CAS-nummer: 344-25-2
EINECS: 206-452-7