L(+)-Arginin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
BIA0704-100G
BIA0704-1KG
BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA
164
DKK
APOSBIA0704-100G
APOSBIA0704-1KG
APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
USP, pyrogen free
Formel:
C₆H₁₄N₄O₂ Molekylvægt: 174.2 g/mol Kogepunkt: 368 Smeltepunkt: 222…226 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002635 CAS-nummer: 74-79-3 EINECS: 200-811-1 Merck Index: 13,00785 |