N-Acetyl-L-cystein
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 240 DKK
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein
Ph. Eur, pyrogen free.
Formel: C₅H₉NO₃S
Smeltepunkt: 106…111 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004880
CAS-nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3